Wichtige Dokumente
681563
(6-Bromo-1-oxohexyl)ferrocen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
35.1-37.3 °C
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.BrCCCCCC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C11H14BrO.C5H5.Fe/c12-9-5-1-2-8-11(13)10-6-3-4-7-10;1-2-4-5-3-1;/h3-4,6-7H,1-2,5,8-9H2;1-5H;
InChIKey
OKQJDMQNWSDYMZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Maleimide-modified phosphonium ionic liquids
- Metal-containing histamine H3 receptor ligands
- Ferrocene-containing polymers as electron transfer mediators
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)