Merck
68054
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2-(4-nitrophenyl)-ethylamin -hydrochlorid
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
N-Methyl-4-nitrophenethylamin -hydrochlorid
Größe auswählen
10 G
CHF 109.00
CHF 109.00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 109.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 109.00
Voraussichtliches Versanddatum14. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (AT)
≥99.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AgNO3, titration)
Funktionelle Gruppe
amine
nitro
SMILES String
Cl.CNCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-10-7-6-8-2-4-9(5-3-8)11(12)13;/h2-5,10H,6-7H2,1H3;1H
InChIKey
VGJDSNZOPPZCTB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)