Merck
680354
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylacetyl)thiophen
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.536
bp
114-116 °C/14 mmHg
Dichte
1.070 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C9H12OS/c1-9(2,3)8(10)7-5-4-6-11-7/h4-6H,1-3H3
InChIKey
PMUOKYKJIKZPIR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves