Merck
680281
Sigma-Aldrich
3-Chlor-4-Methylpyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5310
Dichte
1.159 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Cc1ccncc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,1H3
InChIKey
VLNXNJMHLZFECV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - open cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)