Merck
679844
Sigma-Aldrich
2-Brom-3-chlorpropen
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4BrCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.42
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5042
bp
75-80 °C/450 mmHg
Dichte
1.6343 g/mL at 25 °C
SMILES String
ClCC(Br)=C
InChI
1S/C3H4BrCl/c1-3(4)2-5/h1-2H2
InChIKey
LGQUWHWIEUSLLO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
99.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)