Merck
682705
Sigma-Aldrich
Chloro(tri-tert-butylphosphin)gold(I)
Synonym(e):
Tri-(tert.-butylphosphin)-gold(I)-chlorid
About This Item
Lineare Formel:
(C4H9)3PAuCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: gold
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
Cl[Au].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P.Au.ClH/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;;/h1-9H3;;1H/q;+1;/p-1
InChIKey
JLXSZGSXDDQSJF-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Useful catalyst in a variety of C-C bond forming reactions, including cyclopropanation.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Toste, F.D. et al.
Journal of the American Chemical Society, 172, 18002-18002 (2005)