Merck
679593
Sigma-Aldrich
2-Brompropenal-Diethylacetal
90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.4504
Dichte
1.2498 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(OCC)C(Br)=C
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
VQLKZHRHQPEXFT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.0 °F
Flammpunkt (°C)
48.89 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)