Merck
678376
Sigma-Aldrich
6-Methoxypyridin-2-carbonsäure-methylester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
33-38 °C
SMILES String
COC(=O)c1cccc(OC)n1
InChI
1S/C8H9NO3/c1-11-7-5-3-4-6(9-7)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
QCCJUEURAZMEGY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)