Merck
678171
Sigma-Aldrich
3-(2-Indolinyl)-2-(trifluormethyl)-propionsäure
85%
Synonym(e):
2,3-Dihydro-α-(trifluormethyl)-1H-indol-2-propionsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12F3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
85%
mp (Schmelzpunkt)
61-66 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C(CC1Cc2ccccc2N1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H12F3NO2/c13-12(14,15)9(11(17)18)6-8-5-7-3-1-2-4-10(7)16-8/h1-4,8-9,16H,5-6H2,(H,17,18)
InChIKey
REOULSYTKDTIJQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)