Merck
677817
Sigma-Aldrich
4-Ethoxy-3-Formylphenylboronsäure
≥95%
About This Item
Lineare Formel:
C6H3OCH2CH3CHOB(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
175-189 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)c1cc(ccc1OCC)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9-4-3-8(10(12)13)5-7(9)6-11/h3-6,12-13H,2H2,1H3
InChIKey
ODRRAKCLFURNFU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)