Merck
677124
Sigma-Aldrich
1,3-Cyclohexan dimethanol-d4 (methanol-d4)
98 atom % D, cis/trans mixture, 98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8D4H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
bp
283 °C
Dichte
1.048 g/mL at 25 °C (est.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])(O)C1CCCC(C1)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h7-10H,1-6H2/i5D2,6D2
InChIKey
LUSFFPXRDZKBMF-NZLXMSDQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
322.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
161.1 °C - closed cup