Merck
676705
Sigma-Aldrich
(R)-2-Hydroxy-2-phenylbuttersäure
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
96%
Optische Aktivität
[α]20/D -27.0°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
106-113 °C
SMILES String
CC[C@](O)(C(O)=O)c1ccccc1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)