Wichtige Dokumente
676241
(p-Cymol)-diiodo-ruthenium(II)-dimer
Synonym(e):
Di-μ-iodo-(p-cymol)-iodoruthenium(II)
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
234-236 °C
SMILES String
I[Ru]1[I][Ru](I)[I]1.C[C]2[CH][CH][C]([CH][CH]2)C(C)C.C[C]3[CH][CH][C]([CH][CH]3)C(C)C
InChI
1S/2C10H14.2HI.2I.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;2*1H;;;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChIKey
GMEPSZJJBHGIDB-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- Ruthenium-catalyzed hydrogenation
- Preparation of Walphos-type ferrocenyl-aryl diphosphine ligands
- Ruthenium-catalyzed synthesis reactions
- Enantioselective hydrogenation of ketones and olefins
Rechtliche Hinweise
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)