Wichtige Dokumente
674532
2-Brom-acrylonitril
96%
About This Item
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.482
bp
48-54 °C/150 mbar
Dichte
1.595 g/mL at 25 °C
SMILES String
BrC(=C)C#N
InChIKey
CMPIGRYBIGUGTH-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)