Wichtige Dokumente
672505
N-Ethyl-pyridinium-bromid-d10
for NMR spectroscopy, 99%
About This Item
Qualität
for NMR spectroscopy
Isotopenreinheit
≥99 atom % D
Assay
99%
Zusammensetzung
carbon, 41.80-43.08%
nitrogen, 6.96-7.18%
Eignung
suitable for NMR (spectroscopy)
Massenverschiebung
M+10
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Br-].[2H]c1c([2H])c([2H])[n+](c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H10N.BrH/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D,7D;
InChIKey
ABFDKXBSQCTIKH-BCYFSIEASA-M
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)