Wichtige Dokumente
671541
1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-diethylphosphat
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
EMIM DEP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Verunreinigungen
≤0.5% water
Brechungsindex
n20/D 1.475
Funktionelle Gruppe
phosphate
SMILES String
CCn1cc[n+](C)c1.CCOP([O-])(=O)OCC
InChI
1S/C6H11N2.C4H11O4P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-3-7-9(5,6)8-4-2/h4-6H,3H2,1-2H3;3-4H2,1-2H3,(H,5,6)/q+1;/p-1
InChIKey
HQWOEDCLDNFWEV-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?