Merck
671134
Sigma-Aldrich
2-Chlor-5-isocyanatopyridin
99%
Größe auswählen
250 MG
CHF 160.00
CHF 160.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 160.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3ClN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 160.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (GC)
98.5-101.5% (argentometric, T)
99%
Funktionelle Gruppe
chloro
isocyanate
SMILES String
Clc1ccc(cn1)N=C=O
InChI
1S/C6H3ClN2O/c7-6-2-1-5(3-8-6)9-4-10/h1-3H
InChIKey
WHENXACISRCOHK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)