Merck
670537
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-1,2-cyclopentandiamin
97%
Synonym(e):
(1S)-trans-N-Boc-1,2-diaminocyclopentan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.28
Beilstein:
9484552
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥96.5% (GC)
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D +14±4°, c = 1 in 1 M HCl
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥95:5%
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@@H]1N
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7(8)11/h7-8H,4-6,11H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8-/m0/s1
InChIKey
PAXDIBGWURAVIH-YUMQZZPRSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges