Merck
670448
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-6,6′-Dimethyl-2,2′-biphenyldiamin
≥98%
Synonym(e):
(S)-2,2′-Diamino-6,6′-dimethylbiphenyl, (S)-6,6′-Dimethyl-2,2′-diaminobiphenyl, (S)-6,6′-Dimethyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diamin, (S)-6,6′-Dimethyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diyldiamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.29
Beilstein:
5741777
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98%
Optische Aktivität
[α]/D -120±5°, c = 1 in pyridine
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
156-160 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cccc(N)c1-c2c(C)cccc2N
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-5-3-7-11(15)13(9)14-10(2)6-4-8-12(14)16/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChIKey
MCUUKQCKNKUMBP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)