Merck
669865
Sigma-Aldrich
(R)-α-Methoxy-2-naphthylessigsäure
≥99.0%
Synonym(e):
(R)-α-Methoxy-2-naphthalinessigsäure, (R)-2-NMA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Optische Aktivität
[α]/D -177±5°, c = 0.1 in methanol
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
111-114 °C
SMILES String
CO[C@@H](C(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-16-12(13(14)15)11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8,12H,1H3,(H,14,15)/t12-/m1/s1
InChIKey
OQVFHDWREDKUCW-GFCCVEGCSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kimura, M., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13, 1059-1068 (2002)