Merck
669520
Sigma-Aldrich
(S)-2-[Bis-(3,5-dimethylphenyl)-methyl]-pyrrolidin
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H36N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (HPLC)
Optische Reinheit
ee: ≥99.5% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
97-101 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(C)cc(c1)C([C@@H]2CCCN2)c3cc(C)cc(C)c3
InChI
1S/C21H27N/c1-14-8-15(2)11-18(10-14)21(20-6-5-7-22-20)19-12-16(3)9-17(4)13-19/h8-13,20-22H,5-7H2,1-4H3/t20-/m0/s1
InChIKey
PHKHWUVAUXBNPC-FQEVSTJZSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)