Merck
669172
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,3′-Bis(3,5-dimethylphenyl)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-octahydro-1,1′-bi-2-Naphthol
97%
Synonym(e):
(S)-3,3′-Bis(3,5-dimethylphenyl)-5,6,7,8,5′,6′,7′,8′-octahydro-[1,1′]binaphthalinyl-2,2′-diol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H38O2
Molekulargewicht:
502.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
218-222 °C
SMILES String
Cc1cc(C)cc(c1)-c2cc3CCCCc3c(c2O)-c4c(O)c(cc5CCCCc45)-c6cc(C)cc(C)c6
InChI
1S/C36H38O2/c1-21-13-22(2)16-27(15-21)31-19-25-9-5-7-11-29(25)33(35(31)37)34-30-12-8-6-10-26(30)20-32(36(34)38)28-17-23(3)14-24(4)18-28/h13-20,37-38H,5-12H2,1-4H3
InChIKey
RSHMDLJRFPHHRE-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
TADDOLs demonstrate versatility in metal-catalyzed asymmetric reactions and as Brønsted acid organocatalysts in hetero-Diels–Alder reactions.
We present an article concerning BINOL and Derivatives.