Wichtige Dokumente
668524
(+)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano]-benzol
kanata purity
Synonym(e):
(R,R)-i-Pr-DUPHOS
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +103°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.5701
SMILES String
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c2ccccc2P3[C@H](CC[C@@H]3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H44P2/c1-17(2)21-13-14-22(18(3)4)27(21)25-11-9-10-12-26(25)28-23(19(5)6)15-16-24(28)20(7)8/h9-12,17-24H,13-16H2,1-8H3/t21-,22-,23-,24-/m1/s1
InChIKey
RBVGOQHQBUPSGX-MOUTVQLLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- The catalytic asymmetric hydrogenation reactions.
- Rhodium catalyzed enantioselective synthesis of 1,2 diols via asymmetric intramolecular hydrosilylation of α- and β-hydroxyketones.
- In the enantioselective synthesis of diarylmethanols by arylation of aromatic aldehydes with arylboronic acids in the presence of a rhodium catalyst.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.