Merck
666386
Sigma-Aldrich
3,6-Dichlorpyridazin-1,2-15N2, 3,6-13C2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C2H215N2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
68 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
Cl[13c]1cc[13c](Cl)[15n][15n]1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H/i3+1,4+1,7+1,8+1
InChIKey
GUSWJGOYDXFJSI-HZENGFQRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)