Merck
665894
Sigma-Aldrich
3-Nitro-N-Methylanilin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
64-68 °C
SMILES String
CNc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-8-6-3-2-4-7(5-6)9(10)11/h2-5,8H,1H3
InChIKey
IKSRCCUOUJJGAU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)