Merck
665746
Sigma-Aldrich
4-Pentylbenzoesäure-(4-pentylphenylester)
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.48
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
liquid crystal
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(CCCCC)cc2)cc1
InChI
1S/C23H30O2/c1-3-5-7-9-19-11-15-21(16-12-19)23(24)25-22-17-13-20(14-18-22)10-8-6-4-2/h11-18H,3-10H2,1-2H3
InChIKey
VWDNHTVWLXZZEK-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)