Merck
665711
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl-4-(octyloxy)-benzoat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H36O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.56
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid crystal
mp (Schmelzpunkt)
53-57 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CCCCC)cc2
InChI
1S/C26H36O3/c1-3-5-7-8-9-11-21-28-24-19-15-23(16-20-24)26(27)29-25-17-13-22(14-18-25)12-10-6-4-2/h13-20H,3-12,21H2,1-2H3
InChIKey
BDTRDPSFINNZRW-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable