Merck
665088
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Boc-3-Acetamidopyrrolidin
97%
Synonym(e):
tert.-Butyl-(3S)-3-(acetylamino)-1-pyrrolidincarboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -18°, c = 3.5 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
86-90 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)N[C@H]1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-8(14)12-9-5-6-13(7-9)10(15)16-11(2,3)4/h9H,5-7H2,1-4H3,(H,12,14)/t9-/m0/s1
InChIKey
SLFZPSKIMUPQSR-VIFPVBQESA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)