Merck
664901
Sigma-Aldrich
Dimethyl-1,1,1-d3-sulfid
99 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
(Methylsulfid)-1,1,1-d3
About This Item
Lineare Formel:
CH3SCD3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Dampfdruck
8.02 psi ( 20 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
98% (CP)
Mol-Gew.
65.16
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
38 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-98 °C (lit.)
Dichte
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])SC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1D3
InChIKey
QMMFVYPAHWMCMS-FIBGUPNXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-34.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-37 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)