Wichtige Dokumente
664049
PAMAM-Dendrimer-Kit, Generationen 4-7
Beschreibung
amino surface groups
Leistungsmerkmale
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- 412449PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 4.0 solution, 10 wt. % in methanol 1 gSDB
- 536709PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 5.0 solution, 5 wt. % in methanol 1 gSDB
- 536717PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 6.0 solution, 5 wt. % in methanol 1 gSDB
- 536725PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 7.0 solution, 5 wt. % in methanol 1 gSDB
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.