Merck
662771
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-13C,d3-benzoe-2,3,5,6-d4-säure
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
13CD3OC6D4COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
182-185 °C
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O[13C]([2H])([2H])[2H])C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i1+1D3,2D,3D,4D,5D
InChIKey
ZEYHEAKUIGZSGI-LMNMQMQSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
365.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
185 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)