Merck
661236
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chlor-3-methylpyridin Hemihydrat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7ClN2 · 0.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
56-61 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
[H]O[H].Cc1cc(Cl)cnc1N.Cc2cc(Cl)cnc2N
InChI
1S/2C6H7ClN2.H2O/c2*1-4-2-5(7)3-9-6(4)8;/h2*2-3H,1H3,(H2,8,9);1H2
InChIKey
XUNMRTSHBBFPTI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)