Merck
660973
Sigma-Aldrich
1,3-Butadien-1,3-13C2
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Lineare Formel:
13CH2=CH13CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
bp
-4.5 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
C=[13CH]C=[13CH2]
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2/i1+1,4+1
InChIKey
KAKZBPTYRLMSJV-VFZPYAPFSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Gas cylinderHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)