Merck
659991
Sigma-Aldrich
1,3-Di-tert.-butylimidazoliniumtetrafluoroborat
95%
Synonym(e):
1,3-Bis-(tert.-butyl)-4,5-dihydro-1H-imidazolium-tetrafluoroborat, N,N′-Bis-(tert.-butyl)-dihydroimidazolium-tetrafluoroborat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H23N2 · BF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)N1CC[N+](=C1)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H23N2.BF4/c1-10(2,3)12-7-8-13(9-12)11(4,5)6;2-1(3,4)5/h9H,7-8H2,1-6H3;/q+1;-1
InChIKey
UWHWVDXEPKIADD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Reactant for preparation of silver and rhodium complexes of stable monomeric imidazolidinylidenes
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)