Wichtige Dokumente
659843
6-Chlor-3-Pyridinboronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
6-Chlorpyridin-3-boronsäure-pinakolester
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15BClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
86-90 °C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(Cl)nc2
InChI
1S/C11H15BClNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(13)14-7-8/h5-7H,1-4H3
InChIKey
IEFBTHROULVUAH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?