Merck
659770
Sigma-Aldrich
Kalium-3-Fluorphenyltrifluorborat
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4BF4K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
188-193 °C
SMILES String
[K+].Fc1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H4BF4.K/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11;/h1-4H;/q-1;+1
InChIKey
LOPFKHUYBDOHRD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)