Merck
659509
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorphenoxy)benzoesäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4OC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
167-171 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)c1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C13H9ClO3/c14-10-3-7-12(8-4-10)17-11-5-1-9(2-6-11)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
InChIKey
YVVCMTFJWOYNJW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)