Merck
659118
Sigma-Aldrich
5-Chlorbenzofurazan
97%
Synonym(e):
5-Chlor-2,1,3-benzoxadiazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3ClN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
bp
60-80 °C/20 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1ccc2nonc2c1
InChI
1S/C6H3ClN2O/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H
InChIKey
DGGUUSPCQWWLRM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)