Wichtige Dokumente
659029
1-(4-Bromphenyl)-3-phenylpyrazol-4-propionsäure
97%
About This Item
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
143-147 °C
SMILES String
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccccc2)-c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C18H15BrN2O2/c19-15-7-9-16(10-8-15)21-12-14(6-11-17(22)23)18(20-21)13-4-2-1-3-5-13/h1-5,7-10,12H,6,11H2,(H,22,23)
InChIKey
LAQITLKSECQDHZ-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)