Merck
658367
Sigma-Aldrich
3,5-Dibrom-4-Methylanilin
97%
Synonym(e):
3,5-Dibrom-4-methylanilin
Größe auswählen
5 G
CHF 147.00
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 147.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7Br2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
90-94 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1c(Br)cc(N)cc1Br
InChI
1S/C7H7Br2N/c1-4-6(8)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
InChIKey
AQZDIKCNODUMNY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)