Merck
657891
Sigma-Aldrich
3-[5-[2-(Trifluormethyl)-phenyl]-furan-2-yl]-propionsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11F3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
69-73 °C
SMILES String
OC(=O)CCc1ccc(o1)-c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3O3/c15-14(16,17)11-4-2-1-3-10(11)12-7-5-9(20-12)6-8-13(18)19/h1-5,7H,6,8H2,(H,18,19)
InChIKey
GUNVLEJSOWBDBS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)