Merck
657859
Sigma-Aldrich
1-(2,5-Difluorbenzyl)-piperazin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14F2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.517
bp
80-82 °C/0.04 mmHg
Dichte
1.170 g/mL at 25 °C
SMILES String
Fc1ccc(F)c(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C11H14F2N2/c12-10-1-2-11(13)9(7-10)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
InChIKey
VTKXPESKKMTHJP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)