Merck
657840
Sigma-Aldrich
1-(2,4-Dichlorbenzyl)-piperazin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.571
Dichte
1.255 g/mL at 25 °C
SMILES String
Clc1ccc(CN2CCNCC2)c(Cl)c1
InChI
1S/C11H14Cl2N2/c12-10-2-1-9(11(13)7-10)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
InChIKey
VYKXBWXIOSLDQR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)