Merck
657069
Sigma-Aldrich
Kalium-4-carboxyphenyltrifluoroborat
97%
About This Item
Lineare Formel:
HO2CC6H4BF3K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
[K+].OC(=O)c1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF3O2.K/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13);/q-1;+1
InChIKey
NMZCPMQLYMSRAD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)