Merck
65700
Sigma-Aldrich
N6-Methyl-adenin
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
6-Methylamino-purin, N-Methyladenin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.15
Beilstein:
7707
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C
SMILES String
N1=CN=C(NC)C=2NC=NC12
InChI
InChI=1S/C6H7N5/c1-7-5-4-6(10-2-8-4)11-3-9-5/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9,10,11)
InChIKey
CKOMXBHMKXXTNW-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)