Merck
656429
Sigma-Aldrich
6-Cyanopyridin-3-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
6-Cyannicotinsäure
Größe auswählen
1 G
CHF 170.00
CHF 170.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 170.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 170.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
190-194 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
nitrile
SMILES String
OC(=O)c1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-3-6-2-1-5(4-9-6)7(10)11/h1-2,4H,(H,10,11)
InChIKey
WMHSQCDPPJRWIL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)