Merck
656038
Sigma-Aldrich
2-Chlor-6-Nitro-4-(trifluormethyl)anilin
97%
Synonym(e):
2-Chlor-6-nitro-4-(trifluormethyl)-anilin
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H2(CF3)(NO2)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
65-69 °C
SMILES String
Nc1c(Cl)cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3N2O2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(6(4)12)13(14)15/h1-2H,12H2
InChIKey
JLWRJMVXRUKFPA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)