Merck
656011
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlor-6-(trifluormethyl)anilin
97%
Synonym(e):
2-Amino-3,5-dichlorbenzotrifluorid
About This Item
Lineare Formel:
CL2C6H2(CF3)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.522
bp
98-100 °C/0.6 mmHg
Dichte
1.532 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4Cl2F3N/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2H,13H2
InChIKey
OCJPQZFOBGQYEA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)