Wichtige Dokumente
656003
3-Brom-4,5-diaminobenzotrifluorid
97%
Synonym(e):
3-Brom-5-trifluormethyl-1,2-phenylendiamin
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H2(NH2)2CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
60-64 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Nc1cc(cc(Br)c1N)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6BrF3N2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(12)6(4)13/h1-2H,12-13H2
InChIKey
OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?