Merck
654671
Sigma-Aldrich
N-sec-Butyl(trimethylsilyl)amin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H19NSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
liquid
bp
125 °C (lit.)
Dichte
0.762 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChIKey
IBUPNBOPJGCOSP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes